Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Hydroxyurée 98%, REacton® | Avantor

Hydroxyurée 98%, REacton®

Bottle, 5 g
Catalog # CAAAA10831-06
Santé
Fournisseur #:  A10831-06
Hydroxyurée 98%, REacton®
Catalog # CAAAA10831-06
CAS Number:  127-07-1
Hydroxyurée 98%, REacton®
Hydroxyurée 98%, REacton®

Bottle, 5 g

CAS Number:  127-07-1
Price
$207.06
Log in pour la disponibilité
Each (5g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent

Purity: 98% CAS No.: 127-07-1 Molecular Formula: CH4N2O2 Formula Weight: 76.06 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1741548 Merck Reference: 14,4848 MDL No.: MFCD00007943

An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent

Synonymes:  Hydroxycarbamide
  • CAS Number:127-07-1
  • Formule:CH₄N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00007943
  • Molecular Weight:76.05 g/mol
  • Indice Merck:13,04874
  • Ébullition Pt:296 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:142 - 144 °C
  • Fusion Pt:∼ 140 °C (dec.)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:204-821-7
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    5 g

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.