Hydroxyurée 98%, REacton®
Product Details & Documents
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
Purity: 98% CAS No.: 127-07-1 Molecular Formula: CH4N2O2 Formula Weight: 76.06 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1741548 Merck Reference: 14,4848 MDL No.: MFCD00007943
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
- CAS Number:127-07-1
- Formule:CH₄N₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00007943
- Molecular Weight:76.05 g/mol
- Indice Merck:13,04874
- Ébullition Pt:296 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:142 - 144 °C
- Fusion Pt:∼ 140 °C (dec.)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:204-821-7
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:1 g
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



