Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Hydroxylammonium sulfate ≥99%

Hydroxylammonium sulfate ≥99%

Bottle, 500 g
Catalog # CAAA88944-36
Corrosif
Santé
Irritant
Environnement
Supplier #:  88944-36
Hydroxylammonium sulfate ≥99%
Catalog # CAAA88944-36
CAS Number:  10039-54-0
Hydroxylammonium sulfate ≥99%

Bottle, 500 g

CAS Number:  10039-54-0
Price
99,07 $
Log in pour la disponibilité
Each (500g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

MDL: MFCD00044869 Soluble in water

Purity: 99% CAS No.: 10039-54-0 Molecular Formula: H3NO.0.5H2SO4 Formula Weight: 164.14 Physical Form: Crystalline Density: 1.88 Appearance: White Odor: Odorless pH: 3.6 Melting Point: ca 170° dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,4828 UN No.: 2865 MDL No.: MFCD00044869

Synonymes:  Bis(hydroxylammonium) sulphate, Hydroxylamine sulphate, Hydroxylamine sulphate (2:1)
  • CAS Number:10039-54-0
  • Formule:H₈N₂O₆S
  • Numéro MDL:MFCD00044869
  • Molecular Weight:164.14 g/mol
  • Indice Merck:13,04853
  • Fusion Pt:170 °C
  • Fusion Pt:∼ 170 °C (dec.)
  • Densité:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:233-118-8
  • ONU:2865
  • MARC:8,III
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    500 g

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.