Poly(vinylidene fluoride)
Product Details & Documents
Poly(vinylidene fluoride) is useful in coatings, film, filter cloth, instrument linings, filtration membranes, pump parts, linings and valves. It is also employed as a material for transducers in devices such as headphones, microphones and sonic detectors. It is also essential for piezoelectric and electrostrictive applications. In addition, it is useful for monofilament fishing lines replacing nylon monofilament. It acts as a standard binder used in the production of composite electrodes for lithium ion batteries. It serves as a high grade insulator for wires, nanomaterials and pressure sensors. It is utilized to make filters which are used to prepare samples for high performance liquid chromatography and other advanced analytical techniques.
Notes: Incompatible with strong oxidizing agents.
CAS No.: 24937-79-9 Molecular Formula: (-CH2CF2-)n Physical Form: Powder Appearance: White Odor: Odorless Melting Point: 155-160° MDL No.: MFCD00084470
- CAS Number:24937-79-9
- Formule:(-CH₂CF₂-)n
- Numéro MDL:MFCD00084470
- Fusion Pt:155…160 °C
- Température de conservation:Température ambiante
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance (Color):White
- Form:Powder
- Viscosity:Melt viscosity 23.50 to 29.50 Kpoise
Spécifications
- Taille:10 kg
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



