Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Buffer Solution, pH 7.00 (±0.01 @ 25 °C), No Color, Specpure®, NIST Traceable, Thermo Scientific

±0.01, 4 L, 11.00, Colorless
Catalog # CAAA42424-K7
 :  42424-K7
Buffer Solution, pH 7.00 (±0.01 @ 25 °C), No Color, Specpure®, NIST Traceable, Thermo Scientific
Catalog # CAAA42424-K7
CAS Number:  
Buffer Solution, pH 7.00 (±0.01 @ 25 °C), No Color, Specpure®, NIST Traceable, Thermo Scientific

±0.01, 4 L, 11.00, Colorless

CAS Number:  
Price
$138.45
Log in for availability
Each (4l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

NIST Traceable.

Physical Form: Liquid
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD03458582
Calibration of pH meters

Specifications

Specifications

  • Color:
    Colorless
  • Taille:
    4 L
  • pH:
    11.00
  • pH Accuracy:
    ±0.01

Specifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.