Benzalkonium chlorure | Avantor
Benzalkonium chlorure
Bottle, 500 g
Catalog # CAAA41339-36
Corrosif
Irritant
Environnement
Fournisseur #:  41339-36
Benzalkonium chlorure
Catalog # CAAA41339-36
CAS Number:  63449-41-2
Benzalkonium chlorure
Bottle, 500 g
CAS Number:  63449-41-2
Price
254,19 $
Log in pour la disponibilité
Each (500g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Cationic surface active agent
CAS No.: 63449-41-2 Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)2RCl Physical Form: Semi-solid/solid, R=C8H17 to C18H37 Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,1059 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00145757
Cationic surface active agent
Synonymes:  Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C8-18 benzyldiméthyles, chlorures
  • CAS Number:63449-41-2
  • Formule:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
  • Numéro MDL:MFCD00145757
  • Indice Merck:14,1059
  • Fusion Pt:29 - 34 °C
  • Fusion Pt:29…34 °C
  • Densité:0,98 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:264-151-6
  • ONU:2923
  • MARC:8,III
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    500 g