Eau, REacton® ACS, déionisé
Product Details & Documents
MDL: MFCD00011332
CAS No.: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Formula Weight: 18.02 Physical Form: Liquid Density: 1.000 Refractive Index: 1.3330 Odor: Odorless Melting Point: 0° Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,10039 MDL No.: MFCD00011332
- CAS Number:7732-18-5
- Formule:H₂O
- Numéro MDL:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Indice Merck:13,10098
- Ébullition Pt:100 °C (1013 hPa)
- Ébullition Pt:100 °C
- Fusion Pt:0 °C
- Densité:1 g/cm³ (4 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:231-791-2
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Résultats des tests de spécification
- Specific conductance at 25°:2.0x10
- Silicate (as SiO2):0.01ppm ppm
- Heavy Metals (as Pb):0.01 ppm
- Substances reducing permanganate:Pass test
- Cl:0.4 ppm
- NO3:0.4 ppm
- PO3:1 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:4×1 L
- Cat. No.:CAAA36645-M1
- Environmental certification:EPA Safer chemical solvent (green circle rating); Chem21 solvent selection guide recommended by default and after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



