Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Eau, REacton® ACS, déionisé

Bottle, 1 L
Catalog # CAAA36645-K2
   Safer Human and Environmental Health
 :  36645-K2
Eau, REacton® ACS, déionisé
Catalog # CAAA36645-K2
   Safer Human and Environmental Health
CAS Number:  7732-18-5
Eau, REacton® ACS, déionisé

Bottle, 1 L

CAS Number:  7732-18-5
Price
$64.16
Log in pour la disponibilité
Each (1l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

MDL: MFCD00011332

CAS No.: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Formula Weight: 18.02 Physical Form: Liquid Density: 1.000 Refractive Index: 1.3330 Odor: Odorless Melting Point: 0° Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,10039 MDL No.: MFCD00011332

Synonymes:  Hydrogen oxide
  • CAS Number:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Indice Merck:13,10098
  • Ébullition Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:100 °C
  • Fusion Pt:0 °C
  • Densité:1 g/cm³ (4 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:231-791-2
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Specific conductance at 25°:
    2.0x10
  • Silicate (as SiO2):
    0.01ppm ppm
  • Heavy Metals (as Pb):
    0.01 ppm
  • Substances reducing permanganate:
    Pass test
  • Cl:
    0.4 ppm
  • NO3:
    0.4 ppm
  • PO3:
    1 ppm

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    1 L
  • Cat. No.:
    CAAA36645-K2
  • Environmental certification:
    EPA Safer chemical solvent (green circle rating); Chem21 solvent selection guide recommended by default and after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.