Acide L(+)-ascorbique 99+% ACS | Avantor
Acide L(+)-ascorbique 99+% ACS
Bottle, 500 g
Catalog # CAAA36237-36
Fournisseur #:  36237-36
Acide L(+)-ascorbique 99+% ACS
Catalog # CAAA36237-36
CAS Number:  50-81-7
Acide L(+)-ascorbique 99+% ACS
Acide L(+)-ascorbique 99+% ACS
Bottle, 500 g
CAS Number:  50-81-7
Price
$327.81
Log in pour la disponibilité
Each (500g)
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
MDL: MFCD00064328 Beilstein Registry No.: 84272
Purity: 99+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Density: 1.65 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 MDL No.: MFCD00064328
Synonymes:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Number:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Indice Merck:13,00837
  • Ébullition Pt:553 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:190 - 192 °C
  • Fusion Pt:∼ 191 °C (dec.)
  • Densité:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-066-2
  • ATTEINDRE:exempt
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Specific rotation ¬ +:
    21.0 +/-0.5°
  • Residue after ignition:
    0.1%
  • Heavy Metals (as Pb):
    0.002%
  • Fe:
    0.00001
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    500 g