Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 5% (p/v) en solution aqueuse

Sodium hydroxyde 5% (p/v) en solution aqueuse

Bottle, 4 L
  CAAA35604-K7
 
Supplier #:  35604-K7
Sodium hydroxyde 5% (p/v) en solution aqueuse
  CAAA35604-K7
 :  1310-73-2
Sodium hydroxyde 5% (p/v) en solution aqueuse

Bottle, 4 L

 :  1310-73-2
 
$123.36
   
Each (4l)
 
   
 

MDL: MFCD00003548

CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colorless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548

 :  Hydroxyde de sodium
  •  :1310-73-2
  •  :NaOH
  •  :MFCD00003548
  •  :40 g/mol
  •  :Température ambiante
  •  :215-185-5
  •  :UN1824
  •  :8,II
 

 

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    4 L

 

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.