Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Potassium hydroxyde solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse

Bottle, 4 L
  CAAA35599-K7
 
 :  35599-K7
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
  CAAA35599-K7
 :  1310-58-3
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse

Bottle, 4 L

 :  1310-58-3
 
$140.77
   
Each (4l)
 
   
 

MDL: MFCD00003553

CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colorless

 :  Potasse caustique
  •  :1310-58-3
  •  :KOH
  •  :MFCD00003553
  •  :56.11 g/mol
  •  :Température ambiante
  •  :215-181-3
  •  :1814
  •  :8,II
 

 

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    4 L

 

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.