Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cyclohexanone 99+% ACS | Avantor

Cyclohexanone 99+% ACS

Bottle, 1 L
Catalog # CAAA33309-K2
Inflammable
Irritant
Fournisseur #:  33309-K2
Cyclohexanone 99+% ACS
Catalog # CAAA33309-K2
CAS Number:  108-94-1
Cyclohexanone 99+% ACS
Cyclohexanone 99+% ACS

Bottle, 1 L

CAS Number:  108-94-1
Price
$98.68
Log in pour la disponibilité
Each (1l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

MDL: MFCD00001625 Beilstein Registry No.: 385735 Fieser: 1,178

Purity: 99+% CAS No.: 108-94-1 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 47°(116°F) Physical Form: Liquid Density: 0.9478 Refractive Index: 1.4507 Melting Point: -26° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 385735 Merck Reference: 14,2726 UN No.: 1915 MDL No.: MFCD00001625

Synonymes:  Pimelic Ketone
  • CAS Number:108-94-1
  • Formule:C₆H₁₀(=O)
  • Numéro MDL:MFCD00001625
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Indice Merck:13,02755
  • Ébullition Pt:155,6 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:154…156 °C
  • Fusion Pt:-31 °C
  • Fusion Pt:–26 °C
  • Densité:0,9478 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:43 °C
  • Flash Pt:47 °C (116 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:203-631-1
  • ONU:UN1915
  • MARC:3,III
  • ATTEINDRE:01-2119453616-35
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Color (APHA):
    10
  • Evaporation residue:
    0.0005

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    1 L

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.