Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Cyclohexanone 99+% ACS

Bottle, 500 ml
  CAAA33309-AP
 
 
 :  33309-AP
Cyclohexanone 99+% ACS
  CAAA33309-AP
 :  108-94-1
Cyclohexanone 99+% ACS
Cyclohexanone 99+% ACS

Bottle, 500 ml

 :  108-94-1
 
$66.05
   
Each (500ml)
 
   
 

MDL: MFCD00001625 Beilstein Registry No.: 385735 Fieser: 1,178

Purity: 99+% CAS No.: 108-94-1 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 47°(116°F) Physical Form: Liquid Density: 0.9478 Refractive Index: 1.4507 Melting Point: -26° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 385735 Merck Reference: 14,2726 UN No.: 1915 MDL No.: MFCD00001625

 :  Pimelic Ketone
  •  :108-94-1
  •  :C₆H₁₀(=O)
  •  :MFCD00001625
  •  :98.14 g/mol
  •  :13,02755
  •  :155,6 °C (1013 hPa)
  •  :154…156 °C
  •  :-31 °C
  •  :–26 °C
  •  :0,9478 g/cm³ (20 °C)
  •  :43 °C
  •  :47 °C (116 °F)
  •  :Température ambiante
  •  :203-631-1
  •  :UN1915
  •  :3,III
  •  :01-2119453616-35
 

 

  • Color (APHA):
    10
  • Evaporation residue:
    0.0005

 

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    500 ml

 

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.