Ceramic Rods, Round, Solid, AL23, Thermo Scientific | Avantor
Ceramic Rods, Round, Solid, AL23, Thermo Scientific
250 mm, 8 mm
Catalog # CAAA32935-DT
Ceramic Rods, Round, Solid, AL23, Thermo Scientific
Catalog # CAAA32935-DT
Supplier:  
Ceramic Rods, Round, Solid, AL23, Thermo Scientific
250 mm, 8 mm
Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Pure Al2O3 Aluminium oxide, AL23
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Solid aluminum rod.
Spécifications
  • Ø:
    8 mm
  • Longueur:
    250 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.