Acide L(+)-ascorbique 98+%
Product Details & Documents
MDL: MFCD00064328 Beilstein Registry No.: 84272
Purity: 98+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Density: 1.65 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 MDL No.: MFCD00064328
- CAS Number:50-81-7
- Formule:C₆H₈O₆
- Numéro MDL:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- Indice Merck:13,00837
- Ébullition Pt:553 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:190 - 192 °C
- Fusion Pt:∼ 191 °C (dec.)
- Densité:1,694 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:200-066-2
- ATTEINDRE:exempt
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:2 kg