Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Calcium fluorure 99%

Calcium fluorure 99%

Bottle, 50 g
Catalog # CAAA11022-18
Irritant
Supplier #:  11022-18
Calcium fluorure 99%
Catalog # CAAA11022-18
CAS Number:  7789-75-5
Calcium fluorure 99%

Bottle, 50 g

CAS Number:  7789-75-5
Price
$226.77
Log in pour la disponibilité
Each (50g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

MDL: MFCD00010907

Purity: 99% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Transparent Crystals Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Odor: Odorless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907

  • CAS Number:7789-75-5
  • Formule:CaF₂
  • Numéro MDL:MFCD00010907
  • Molecular Weight:78.07 g/mol
  • Indice Merck:13,01669
  • Ébullition Pt:2500 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:∼2500 °C
  • Fusion Pt:1418 °C
  • Fusion Pt:1403 °C
  • Densité:3,18 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:232-188-7
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Form:
    Transparent Crystals

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    50 g

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.