Electrode Fill Solutions
3M KCl, Bottle, 25 ml, Barium, fluoride, calcium, lithium
Supplier: Mettler Toledo
: 51343180
Jump to:
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B™ (84.4% glycerol, 11% KCl, and 4.6% H₂O) is for low temperature samples.
: Supplied in 25 ml (0.9 oz.) bottles.
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Désignation:3M KCl
- Ion:Barium, fluoride, calcium, lithium
- Volume:25 ml