Electrode Fill Solutions
FRISCOLYT-B, Bottle, 25 ml, —
Catalog # CA97001-710
Supplier:   Mettler Toledo
 :  51343185
Electrode Fill Solutions
Catalog # CA97001-710
Supplier:  Mettler Toledo
CAS Number:  
Electrode Fill Solutions
Electrode Fill Solutions
FRISCOLYT-B, Bottle, 25 ml, —
CAS Number:  
Price
$34.50
Log in pour la disponibilité
Each (25ml)
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B™ (84.4% glycerol, 11% KCl, and 4.6% H₂O) is for low temperature samples.
 : Supplied in 25 ml (0.9 oz.) bottles.
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Désignation:
    FRISCOLYT-B
  • Ion:
  • Volume:
    25 ml
Spécifications