BBL™ Standard Methods Agar, BD Life Sciences | Avantor
BBL™ Standard Methods Agar, BD Life Sciences
BBL™ Standard Methods Agar, 10 x 100 mm; 15 x 100 mm
Catalog # CA90004-718
Supplier:   BD
Fournisseur #:  297030
BBL™ Standard Methods Agar, BD Life Sciences
Catalog # CA90004-718
Supplier:  BD
CAS Number:  
BBL™ Standard Methods Agar, BD Life Sciences
BBL™ Standard Methods Agar, 10 x 100 mm; 15 x 100 mm
CAS Number:  
Price
$111.00
Log in pour la disponibilité
Pack of 20
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Standard Methods Agar is used for obtaining microbial plate counts from milk and dairy products, foods, water, and other materials of sanitary importance.
  • Enzymatic digest of casein provides nitrogen and amino acids
  • Yeast extract supplies B-complex vitamins
  • Dextrose is an energy source
  • Agar is the solidifying agent
Standard Methods Agar is made according to the American Public Health Association (APHA) formulation.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    BBL™ Standard Methods Agar
  • Taille:
    10 x 100 mm; 15 x 100 mm
Spécifications