Microbial Content Test Agar, BD Diagnostics | Avantor
Microbial Content Test Agar, BD Diagnostics
Microbial Content Test Agar, 500 g
Catalog # CA90003-500
Supplier:   BD
Fournisseur #:  255320
Microbial Content Test Agar, BD Diagnostics
Catalog # CA90003-500
Supplier:  BD
CAS Number:  
Microbial Content Test Agar, BD Diagnostics
Microbial Content Test Agar, BD Diagnostics
Microbial Content Test Agar, 500 g
CAS Number:  
Price
$421.00
Log in pour la disponibilité
Each (500g)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Microbial Content Test Agar is used for the detection of microorganisms on surfaces sanitized with quaternary ammonium compounds.
  • Casein and peptones provide essential nutrients
  • Sodium chloride maintains osmotic equilibrium
  • Agar is the solidifying agent
Microbial Content Test Agar is also known as Tryptic Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80, and is recommended for the Aerobic Plate Count (Microbial Limit Test) for water-miscible cosmetic products containing preservatives.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Microbial Content Test Agar
  • Taille:
    500 g
Spécifications