Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Difco™ YPD Medium, BD Life Sciences

YPD Broth, 500 g
Catalog # CA90003-284
Supplier:   BD
 :  242820
Difco™ YPD Medium, BD Life Sciences
Catalog # CA90003-284
Supplier:  BD
CAS Number:  
Difco™ YPD Medium, BD Life Sciences
Difco™ YPD Medium, BD Life Sciences

YPD Broth, 500 g

CAS Number:  
Price
$178.00
Log in pour la disponibilité
Each (500g)
Product Details & Documents

For propagation and maintenance of yeasts for molecular biology applications.

  • Dehydrated culture media
Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    YPD Broth
  • Taille:
    500 g

Spécifications