BBL™ Thioglycollate Medium without Indicator, BD Life Sciences
BBL™ Thioglycollate Medium without Indicator, BD Life Sciences
BBL™ Thioglycollate Medium, without Indicator – 135C, 8 mL
Catalog # CA90001-262
Supplier #:  221199
BBL™ Thioglycollate Medium without Indicator, BD Life Sciences
Catalog # CA90001-262
Supplier:  
CAS Number:  
BBL™ Thioglycollate Medium without Indicator, BD Life Sciences
BBL™ Thioglycollate Medium without Indicator, BD Life Sciences
BBL™ Thioglycollate Medium, without Indicator – 135C, 8 mL
CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
THIOGLYC W/O IND 8ML PK100TUBE Catalog #CA-90001-264
Product CA-90001-264 is similar to CA90001-262 but manufacturer and specifications may vary.
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Thioglycollate Medium without Indicator is a general-purpose medium for the cultivation of microorganisms, especially obligate anaerobes.
  • Casein and soybean peptones, dextrose, and cystine supply nitrogen and carbon
  • Sodium chloride provides essential ions
Casein and soybean peptones, dextrose, and cystine supply nitrogenous and carbonaceous compounds, fermentable carbohydrates, and trace ingredients. This medium is satisfactorily used as an enrichment culture for various types of specimens and also as a transportation medium.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    BBL™ Thioglycollate Medium, without Indicator – 135C
  • Taille:
    8 mL