MICROSETTE™ I Biopsy Processing and Embedding Cassettes, Simport Scientific | Avantor
MICROSETTE™ I Biopsy Processing and Embedding Cassettes, Simport Scientific
Fluorescent Pink
Catalog # CA73960-537
Supplier:   Simport Scientific
Fournisseur #:  M502-16
MICROSETTE™ I Biopsy Processing and Embedding Cassettes, Simport Scientific
Catalog # CA73960-537
Supplier:  Simport Scientific
MICROSETTE™ I Biopsy Processing and Embedding Cassettes, Simport Scientific
MICROSETTE™ I Biopsy Processing and Embedding Cassettes, Simport Scientific
Fluorescent Pink
Price
$265.52
Log in pour la disponibilité
Pack of 250 Case of 1000
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These innovative disposable plastic cassettes eliminate the need for biopsy pads
Cover and base feature over 2000 square openings, each with a diameter of 0.26mm. These mesh holes allow for maximum fluid exchange. The high-density acetal polymer is resistant to the chemical action of histological solvents. The integral one-piece lids can be opened and closed multiple times. The anterior writing area is set at a 45° angle. Compatible with most cassette printers.
Ordering information: Packaged in dispenser boxes of 150 cassettes with covers assembled, four boxes per case.
Spécifications
  • Color:
    Fluorescent Pink
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.