Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
BOD Nutrient Buffer Pillows, Hach

BOD Nutrient Buffer Pillows, Hach

BOD Nutrient Buffer Pillows, 25 pillows, 19 ml, 19 L
Catalog # CA14863-98
Supplier:   Hach
Supplier #:  1486398
BOD Nutrient Buffer Pillows, Hach
Catalog # CA14863-98
Supplier:  Hach
CAS Number:  
BOD Nutrient Buffer Pillows, Hach
BOD Nutrient Buffer Pillows, Hach

BOD Nutrient Buffer Pillows, 25 pillows, 19 ml, 19 L

CAS Number:  
Price
$221.95
Log in for availability
Pack of 25 (19ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

For preparation of BOD5 dilution water. SP based.

Each pillow prepares 3 or 19 liters of dilution water.

Specifications

Specifications

  • Désignation:
    BOD Nutrient Buffer Pillows
  • Taille:
    25 pillows
  • Final Volume:
    19 L
  • Volume:
    19 ml

Specifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.