pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
BDH pH buffers are available as either colorless or colored solutions.
- Traceable to NIST Standards reference materials
- Calibrated in an ISO 17025 certified laboratory using certified Standards
- Store at room temperature
: Buffer set BDH5100-PK comes with two 500 mL bottles each of the pH 4.00 red buffer, pH 7.00 yellow buffer, and pH 10.00 blue buffer.
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Poly bottle
- Color:Colorless
- Taille:500 ml (16.9 oz.)
- pH:11.00
- pH Accuracy:±0.01
- Standard Reference Materials No.:186, 191