Nunc® Barcode Scanners | Avantor
Nunc® Barcode Scanners
Catalog # 73521-418
Fournisseur #:  330050
Nunc® Barcode Scanners
Catalog # 73521-418
Supplier:  
Nunc® Barcode Scanners
Nunc® Barcode Scanners
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BARCODE SCANNER NUNC USB CS1 Catalog #CA73521-418
Le produit CA73521-418 est un remplacement de 73521-418 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.
Product Details & Documents
Nunc bar code scanners with plug and play functionality play a critical role in sample tracking
The scanners automatically switch between code 128, code 39, interleave 2 of 5 and several other barcodes. These scanners are durable low-cost, and easy to use.