Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bottle, HDPE, Rectangular, Ace Glass | Avantor

Bottle, HDPE, Rectangular, Ace Glass

120 ml (4 oz.), HDPE Rectangular Bottle, 38
Catalog # 71000-192
Supplier:   Ace Glass
Fournisseur #:  12431-05
Bottle, HDPE, Rectangular, Ace Glass
Catalog # 71000-192
Supplier:  Ace Glass
Bottle, HDPE, Rectangular, Ace Glass
Bottle, HDPE, Rectangular, Ace Glass

120 ml (4 oz.), HDPE Rectangular Bottle, 38

Price
$114.99
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Pack of 12 Case of 72
Product Details & Documents

These rectangular shape wide mouth bottles take less shelf space than standard round bottles.

Sturdy, heavy-wall construction for laboratory use and drug storage. Made of high-density polyethylene (HDPE) with leak-proof screw closures. Well suited for shipping and storing both liquids and dry materials.

Spécifications
  • Taille du bouchon:
    38
  • Capacité:
    120 ml (4 oz.)
  • Désignation:
    HDPE Rectangular Bottle
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.