Bottle, HDPE, Rectangular, Ace Glass
1 L (33.8 oz.), HDPE Rectangular Bottle, 53
Catalog # 71000-190
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BTL,PKG,BLK,SQ,HDPECS50 1000ML Catalog #16059-910
Le produit 16059-910 est similaire à 71000-190 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
BOTTLE RECT HDPE 32OZ PK6 Catalog #16186-112
Le produit 16186-112 est similaire à 71000-190 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
These rectangular shape wide mouth bottles take less shelf space than standard round bottles.
Sturdy, heavy-wall construction for laboratory use and drug storage. Made of high-density polyethylene (HDPE) with leak-proof screw closures. Well suited for shipping and storing both liquids and dry materials.
Spécifications
- Taille du bouchon:53
- Capacité:1 L (33.8 oz.)
- Désignation:HDPE Rectangular Bottle