Pipette Tips, Sorenson BioScience | Avantor
Pipette Tips, Sorenson BioScience
Standard, 1 - 200 µl, Jaune
Catalog # 53550-071
Pipette Tips, Sorenson BioScience
Catalog # 53550-071
Supplier:  
Pipette Tips, Sorenson BioScience
Standard, 1 - 200 µl, Jaune
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
TIPS BTX 200 UL ST PK960 M-0200-9SC Catalog #89136-578
Le produit 89136-578 est similaire à 53550-071 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
TIP NEPTUNE 200UL Y LR PK960 Catalog #89140-110
Le produit 89140-110 est similaire à 53550-071 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
Sorenson BioScience universal fit pipette tips are manufactured from medical grade polypropylene in a tightly controlled production environment.
Certified free of RNase / DNase, Human DNA, Pyrogens and PCR Inhibitors.
The accurate and precise tips are designed to fit most research-grade pipettors. Available in low binding, pipette tips reduce sample retention.
Spécifications
  • Volume:
    1 - 200 µl
  • Tip Color:
    Jaune
  • Tip Style:
    Standard
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.