Corning® Pasteur Pipettes | Avantor
Corning® Pasteur Pipettes
Disposable pasteur pipettes, Soda-lime glass, 5.5 mm, 228.6 mm (9"), Non sterile
Catalog # 52947-802
Corning® Pasteur Pipettes
Catalog # 52947-802
Supplier:  
Corning® Pasteur Pipettes
Corning® Pasteur Pipettes
Disposable pasteur pipettes, Soda-lime glass, 5.5 mm, 228.6 mm (9"), Non sterile
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
DISP PIPET 9IN PKG/250 9IN Catalog #KT883350-0009
Le produit KT883350-0009 est similaire à 52947-802 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
Soda-lime or borosilicate glass.
  • Single use eliminates the danger of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents
  • Features a constriction one inch below the top to facilitate plugging
  • Available in convenient bulk packs
These disposable Pasteur pipettes are ideal for rapid non volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
Spécifications
  • Ø ext.:
    5.5 mm
  • Sterility:
    Non sterile
  • Désignation:
    Disposable pasteur pipettes
  • Longueur:
    228.6 mm (9")
  • Matière:
    Soda-lime glass