Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Germicidal Bulbs

Bulb, Linear Double Ended, Ushio, Universal Burn, T5, 4.5 W, 253.7 nm, G5/mini 2-pin, 6000 h, 134.5 mm, 15.5 mm
  47736-206
 :  0000183
Germicidal Bulbs
  47736-206
Germicidal Bulbs
Germicidal Bulbs

Bulb, Linear Double Ended, Ushio, Universal Burn, T5, 4.5 W, 253.7 nm, G5/mini 2-pin, 6000 h, 134.5 mm, 15.5 mm

 
$54.50
   
Each Pack of 10
 

Various germicidal bulbs.

 
  • Ø:
    15.5 mm
  • Désignation:
    Bulb, Linear Double Ended, Ushio, Universal Burn
  • Longueur:
    134.5 mm
  • Bulb Life:
    6000 h
  • Fond:
    G5/mini 2-pin
  • Modèle:
    T5
  • Puissance:
    4.5 W
  • Wavelength:
    253.7 nm