Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR® CryoCoolers | Avantor

VWR® CryoCoolers

20 Vials, 21.6 x 16.5 x 11.4 cm (81/2 x 61/2 x 41/2")
Catalog # 414004-287
Supplier:   VWR International
VWR® CryoCoolers
Catalog # 414004-287
Supplier:  VWR International
VWR® CryoCoolers
VWR® CryoCoolers

20 Vials, 21.6 x 16.5 x 11.4 cm (81/2 x 61/2 x 41/2")

Price
$382.07
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each Case of 8
Product Details & Documents

Coolers hold 0.5 or 1.5 mL microcentrifuge tubes at or below -20°C (-4°F) for up to one hour on the benchtop or in transport.

  • Printed grid
  • Keyed lid
  • Nonskid feet

Cooler and lid are filled with nontoxic gel. Store at -25°C (-13°F).

Parts # 414004-287 and 414004-285 come with a locking handle.

Documents

Spécifications
  • Capacité:
    20 Vials
  • L×W×D:
    21.6 x 16.5 x 11.4 cm (81/2 x 61/2 x 41/2")
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.