Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Drape Sheets, TIDI® | Avantor

Drape Sheets, TIDI®

Ultimate Drape Sheet, 3-ply, 101.6W x 122L cm (40 x 48")
Catalog # 40101-201
Small Business Enterprise
Supplier:   Tidi Products
Fournisseur #:  918310
Drape Sheets, TIDI®
Catalog # 40101-201
Supplier:  Tidi Products
Small Business Enterprise
Drape Sheets, TIDI®
Drape Sheets, TIDI®

Ultimate Drape Sheet, 3-ply, 101.6W x 122L cm (40 x 48")

Price
$269.79
Log in pour la disponibilité
Case of 100
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

These durable, all-tissue patient drapes provide economical softness and absorbency, as well as generous coverage.

Spécifications
  • Désignation:
    Ultimate Drape Sheet
  • Taille:
    101.6W x 122L cm (40 x 48")
  • Épaisseur:
    3-ply
  • Cat. No.:
    40101-201
  • Colour:
    White

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.