Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR® Lead Ring Flask Weights | Avantor

VWR® Lead Ring Flask Weights

500 - 2000 ml, 56 mm (2.2"), 102 mm (4.0"), 700 g (1.5 lbs.)
Catalog # 29700-048
Supplier:   VWR International
VWR® Lead Ring Flask Weights
Catalog # 29700-048
Supplier:  VWR International
VWR® Lead Ring Flask Weights
VWR® Lead Ring Flask Weights

500 - 2000 ml, 56 mm (2.2"), 102 mm (4.0"), 700 g (1.5 lbs.)

Price
$78.47
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

Protect and stabilize expensive glassware with Vikem® vinyl-coated lead rings.

  • Stabilize glassware immersed in water baths
  • Reduce floating, breakage and chemical spills
  • Coated with bright red Vikem® vinyl
  • Chemical-resistant
  • Will not scratch flasks
  • Available in five diameter/weight combinations

Vikem® vinyl coated lead rings stabilize glassware immersed in water baths, thereby reducing floating, breakage, and chemical spills.

Documents

Spécifications
  • Fits Flask:
    500 - 2000 ml
  • O.D.:
    102 mm (4.0")
  • Weight:
    700 g (1.5 lbs.)
  • I.D.:
    56 mm (2.2")
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.