Nalgene® Filter Forceps, Thermo Scientific
Bent Tip
Catalog # 25729-118
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Fournisseur #: DS0399-0001
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel blades have serrated grips for handling membrane filters without risk of damage or contamination
Available in bent tip and straight tip. Bent tip forceps feature X-action design that allows membrane to be held without applying constant pressure. Autoclavable.
Spécifications
- Désignation:Bent Tip
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.