Conductivity Solutions, YSI
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Use YSI Conductivity Solutions to calibrate conductivity cell and meter together as a system for maximum measurement accuracy.
Solutions are standardized against NIST Standard Reference Material potassium chloride (KCl). Each bottle includes calibration instruments and temperature correction information. Packaged in glass quart and plastic pint bottles.
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Taille:1 quart
- Accuracy:0.25% at 25 °C
- Conductivity:100,000 µmhos/cm