Trigger Spray Bottles, Qorpak
650 ml (22 oz.), High-Density Polyethylene, Oval, 28-400, White PP spray/stream trigger sprayer
Catalog # 16344-508
Fournisseur #: PLC-03499
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
VWR BOTTLE WASH SPRAY 1000ML Catalog #16650-049
Le produit 16650-049 est similaire à 16344-508 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
Trigger spray bottles feature a trigger-motion spray that dispenses a spray or stream of liquid from an adjustable nozzle.
The translucent HDPE bottles are ideal for general use. HDPE provides an excellent moisture barrier and impact resistance. The adjustable sprayer permits a versatile spray pattern, from fine mist to coarse spray to jet stream.
Spécifications
- Taille du bouchon:28-400
- Cap Type:White PP spray/stream trigger sprayer
- Capacité:650 ml (22 oz.)
- Désignation:Oval
- Matière:High-Density Polyethylene