Wright-Giemsa stain
Product Details & Documents
Wright-Giemsa Stain Mixture
- Numéro MDL:MFCD00132593
- Ébullition Pt:~ 64.5 °C
- Densité:0.8484 g/cm³
- Flash Pt:~ 12 °C (MeOH)
- Température de conservation:Température ambiante
- ONU:1993
- MARC:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Absorbance (traceable to NIST SRM 930):Conforms to control
- Appearance:Dark blue, Methanol odor
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Taille:500 ml