Ammoniaque 50% | Avantor
Ammoniaque 50%
Poly bottle, 500 ml
Catalog # RC640-16
Corrosif
Santé
Environnement
Supplier:   Ricca Chemical
Fournisseur #:  R0640000-500A
Ammoniaque 50%
Catalog # RC640-16
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  1336-21-6
Ammoniaque 50%
Ammoniaque 50%
Poly bottle, 500 ml
CAS Number:  1336-21-6
Price
$138.04
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonymes:  Ammonium hydroxyde
  • CAS Number:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Ébullition Pt:~ 36 °C
  • Fusion Pt:~ 0 °C
  • Densité:0.9500 g/cm³
  • Température de conservation:Température ambiante
  • ONU:2672
  • MARC:8,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear, colorless, ammonia odor
  • Assay at 20 °C (traceable to NIST SRM 723):
    50.0 ± 1.5 % (v/v)
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Poly bottle
  • Taille:
    500 ml