Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Violet de méthyle solution indicateur | Avantor

Violet de méthyle solution indicateur

Glass bottle, 1 L
Catalog # RC504032
Supplier:   Ricca Chemical
Fournisseur #:  R5040000-1C
Violet de méthyle solution indicateur
Catalog # RC504032
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  1340-02-9
Violet de méthyle solution indicateur
Violet de méthyle solution indicateur

Glass bottle, 1 L

CAS Number:  1340-02-9
Price
$133.27
Log in pour la disponibilité
Each (1l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Aqueous.

Synonymes:  Fleisher's Indicator Solution
  • CAS Number:1340-02-9
  • Formule:C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
  • Numéro MDL:MFCD00070843
  • Molecular Weight:1391.41 g/mol
  • Ébullition Pt:100 °C
  • Fusion Pt:0.0 °C
  • Densité:1.0050 g/cm³
  • Température de conservation:Température ambiante
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    Clear, dark, medium green, odorless
  • Suitability for Use:
    Purple (pH 4.8) - Green (pH 5.4), with Gray warning color

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Taille:
    1 L

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.