Violet de méthyle solution indicateur | Avantor
Violet de méthyle solution indicateur
Glass bottle, 500 ml
Catalog # RC504016
Supplier:   Ricca Chemical
Fournisseur #:  R5040000-500C
Violet de méthyle solution indicateur
Catalog # RC504016
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  1340-02-9
Violet de méthyle solution indicateur
Violet de méthyle solution indicateur
Glass bottle, 500 ml
CAS Number:  1340-02-9
Price
$89.77
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Aqueous.
Synonymes:  Fleisher's Indicator Solution
  • CAS Number:1340-02-9
  • Formule:C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
  • Numéro MDL:MFCD00070843
  • Molecular Weight:1391.41 g/mol
  • Ébullition Pt:100 °C
  • Fusion Pt:0.0 °C
  • Densité:1.0050 g/cm³
  • Température de conservation:Température ambiante
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear, dark, medium green, odorless
  • Suitability for Use:
    Purple (pH 4.8) - Green (pH 5.4), with Gray warning color
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Taille:
    500 ml