Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Buffers, Reference Standards, Color-Coded, Ricca Chemical Company | Avantor

Buffers, Reference Standards, Color-Coded, Ricca Chemical Company

±0.01, Phtalate, 25 °C, Cubetainer®, 10 L, 4.00, Red
Catalog # RC150125
Supplier:   Ricca Chemical
Fournisseur #:  R1501000-10F
Buffers, Reference Standards, Color-Coded, Ricca Chemical Company
Catalog # RC150125
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  
Buffers, Reference Standards, Color-Coded, Ricca Chemical Company
Buffers, Reference Standards, Color-Coded, Ricca Chemical Company

±0.01, Phtalate, 25 °C, Cubetainer®, 10 L, 4.00, Red

CAS Number:  
Price
342,72 $
Log in pour la disponibilité
Each (320oz)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
  • Certified traceable to NIST Standard Reference Materials
  • Lot numbers and expiration dates

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Cubetainer®
  • Color:
    Red
  • Taille:
    10 L
  • pH Buffer Type:
    Phtalate
  • Reference Temperature:
    25 °C
  • pH:
    4.00
  • pH Accuracy:
    ±0.01

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.