D(-)-Acide lactique | Avantor
D(-)-Acide lactique
250 mg
Catalog # Q-1870.0250BA
Supplier:   Bachem Americas
Fournisseur #:  4003254.0250
D(-)-Acide lactique
Catalog # Q-1870.0250BA
Supplier:  Bachem Americas
CAS Number:  10326-41-7
D(-)-Acide lactique
250 mg
CAS Number:  10326-41-7
Price
$320.65
Log in pour la disponibilité
Each (250mg)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Sequence: D-Lactic acid
Useful chiral synthons, building blocks for depsipeptides.
Synonym(s): (R)-2-Hydroxy-propionic acid#H-D-Lac-OH
Synonymes:  (R)-(-)-Acide 2-hydroxypropionique, (R)-(-)-Acide lactique
  • CAS Number:10326-41-7
  • Formule:C₃H₆O₃
  • Numéro MDL:MFCD00068313
  • Molecular Weight:90.08 g/mol
  • Température de conservation:Réfrigérateur
  • L'EINECS:233-713-2
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    250 mg