Mating Factor alpha Trifluoroacetate
1 mg
Catalog # H-2925.0001BA
Supplier: Bachem Americas
Fournisseur #: 4003514.0001
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Mating pheromone of mating type α cells of S. cerevisiae. This factor inhibits DNA synthesis, thereby preventing cell division of mating type a cells. The hydrophobic peptide binds to a class D G-protein-coupled receptor Ste2p.
Spécifications
Spécifications
- Taille:1 mg
- Cat. No.:H-2925.0001BA
- Molecular formula:C₈₂H₁₁₄N₂₀O₁₇S
- Protein/peptide name:Mating Factor alpha Trifluoroacetate
- Storage conditions:–20 ± 5 °C
- Protein synonyms:a-Factor|Pheromone a-Factor|alpha-Factor
- MDL No.:MFCD22375527
- Sequence:H-Trp-His-Trp-Leu-Gln-Leu-Lys-Pro-Gly-Gln-Pro-Met-Tyr-OH
- Molecular weight:1684.01
- CAS No.:59401-28-4
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



