Comparators for CHEMets® Test Kits
Product Details & Documents
Caution: Store in the dark at room temperature.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Désignation:Low Range Ammonia Comparator
- Increments:0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 0.8, 1.0 ppm
- Range:0 - 1 ppm
- Cat. No.:CXC-1501