Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Polysorbate 20, J.T.Baker®

Polysorbate 20, J.T.Baker®

Glass bottle, amber, narrow mouth, 500 ml
Catalog # CAJTX251-7
Supplier #:  BAKRX251-07
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Catalog # CAJTX251-7
CAS Number:  9005-64-5
MOC:  Non-RegulatedCertificates
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Polysorbate 20, J.T.Baker®

Glass bottle, amber, narrow mouth, 500 ml

CAS Number:  9005-64-5
MOC:  Non-Regulated
Price
$600.65
Log in for availability
Each (500ml) Case of 12 (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonyms:  Sorbitan monolaurate, ethoxylé
  • CAS Number:9005-64-5
  • Formula:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL Number:MFCD00165986
  • Density:1,1 g/cm³ (20 °C)
  •  :Management of Change (MOC) category = N
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:500-018-3

Documents

Specifications

Specification Test Results

  • Identification (by IR):
    Passes Test

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Taille:
    500 ml

Specifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.