Urée ≥99% U.S.P
Product Details & Documents
- GMP manufactured product
- CAS Number:57-13-6
- Formula:NH₂CONH₂
- MDL Number:MFCD00008022
- Molecular Weight:60.06 g/mol
- Merck Index:13,09935
- Boiling Pt:197 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:132,7 °C
- Density:1,34 g/cm³ (20 °C)
- :Management of Change (MOC) category = R
- Melting Pt:132.7 °C
- Storage Temperature:Température ambiante
- EINECS:200-315-5
- REACH:01-2119463277-33
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specification Test Results
- USP - Assay (NH₂CONH₂):98.0 - 102.0%
- USP - Alcohol Insoluble Matter:≤0.04%
- USP - Identification A:Passes Test
- USP - Identification B:Passes Test
- USP - Organic Impurities: Urea Related Compound A:≤0.1%
- USP - Organic Impurities: Any individual Unspecified Impurity:≤0.1%
- USP - Organic Impurities: Total Impurities:≤2.0%
- USP - Residue on Ignition:≤0.1%
- Absorbance of a 5 M Solution - 260 nm:≤0.050
- Absorbance of a 5 M Solution - 280 nm:≤0.030
- Assay (NH₂CONH₂):≥99.5%
- Biuret:≤0.01
- Conductivity of 8.5 M Solution at 25 °C, (µmho/cm):≤45
- Cyanate (CNO):None Detected
- Endotoxin Concentration (EU/g):≤2.5
- Insoluble Matter:≤0.01%
- Water (H₂O):≤0.5%
- Chloride (Cl):≤1 ppm
- Trace Impurities - Copper (Cu):≤1 ppm
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤1 ppm
- Trace Impurities - Lead (Pb):≤5.0 ppm
Specifications
- Type de conditionnement:PE drum, open head
- Taille:50 kg
Specifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



