Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Urée ≥99% U.S.P | Avantor

Urée ≥99% U.S.P

HDPE drum, Flowmor™ package, 50 kg
Catalog # CAJT4206-60
Irritant
Santé
Urée ≥99% U.S.P
Catalog # CAJT4206-60
Supplier:  
CAS Number:  57-13-6
MOC:  RéguléCertificates
Urée ≥99% U.S.P
Urée ≥99% U.S.P

HDPE drum, Flowmor™ package, 50 kg

CAS Number:  57-13-6
MOC:  Régulé
Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

GMP manufactured.

  • GMP manufactured product
Synonymes:  Carbamide
  • CAS Number:57-13-6
  • Formule:NH₂CONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • Indice Merck:13,09935
  • Ébullition Pt:197 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:132,7 °C
  • Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
  •  :Management of Change (MOC) category = R
  • Fusion Pt:132.7 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-315-5
  • ATTEINDRE:01-2119463277-33
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • USP - Identification A:
    Passes Test
  • USP - Identification B:
    Passes Test
  • USP - Assay (NH₂CONH₂):
    98.0 - 102.0%
  • USP - Residue on Ignition:
    ≤0.1%
  • USP - Alcohol Insoluble Matter:
    ≤0.04%
  • USP - Organic impurities: Urea related compound A:
    ≤0.1%
  • USP - Organic impurities: Any individual unspecified impurity:
    ≤0.1%
  • USP - Organic impurities: Total impurities:
    ≤2.0%

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    HDPE drum, Flowmor™ package
  • Taille:
    50 kg

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.