L(+)-Histidine USP, Multi-Compendial
White Crystalline solid.
- :71-00-1
- :C₆H₉N₃O₂
- :MFCD00064315
- :155.16 g/mol
- :13,04741
- :272 - 273 °C
- :1,44 g/cm³ (20 °C)
- :Management of Change (MOC) category = R
- :272…273 °C
- :Température ambiante
- :200-745-3
- Bulk Food Chemical:98.5 - 101.5 %
- Bulk Pharmaceutical Chemical:Passes Test
- USP - Assay (C₆H₉N₃O₂) (dried basis):98.5 - 101.5 %
- USP - Identification:Passes Test
- USP - Specific Rotation [Å]²⁵ D (+):12.6 - 14.0 Degree
- USP - pH:7.0 - 8.5
- USP - Loss on Drying at 105°C:= 0.2 %
- USP - Residue on Ignition:= 0.4 %
- USP - Chloride (Cl):= 0.05 %
- USP - Sulfate (SO₄):= 0.03 %
- USP - Iron (Fe):= 0.003 %
- USP - Related Compounds - Individual Impurities:= 0.5 %
- USP - Related Compounds - Total Impurities:= 2.0 %
- FCC - Assay (C₆H₉N₃O₂) (dried basis):98.5 - 101.5 %
- FCC - Identification:Passes Test
- FCC - Lead (Pb):= 5 mg/kg
- FCC - Loss on Drying:= 0.2 %
- FCC - Residue on Ignition:= 0.2 %
- FCC - Specific Rotation [Å]²⁰ D (+):11.5 - 13.5 Degree
- EP/BP - Assay (C₆H₉N₃O₂) (dried basis):98.5 - 101.0 %
- EP/BP - Identification A:Passes Test
- EP/BP - Identification B:Passes Test
- EP/BP - Appearance of Solution:Passes Test
- EP/BP - Specific Rotation [Å]²⁰ D (+):11.4 - 12.4 Degree
- EP/BP-Ninhydrin-Positive Substances-Each:= 0.2 %
- EP/BP-Ninhydrin-Positive Substances-Total Impurities:= 0.5 %
- EP/BP - Chloride (Cl):= 200 ppm
- EP/BP - Sulfate (SO₄):= 300 ppm
- EP/BP - Ammonium (NH₄):= 0.02 %
- EP/BP - Iron (Fe):= 10 ppm
- EP/BP - Loss on Drying:= 0.5 %
- EP/BP - Ash (sulfated):= 0.1 %
- Endotoxin Concentration, IU/mg:For Information Only
- JP - Assay (C6H9N3O2) (dried basis):99.0 - 101.0 %
- JP - Ammonium (NH₄):= 0.02 %
- JP - Chloride (Cl):= 0.021 %
- JP - Clarity and Color of Solution:Passes Test
- JP - Heavy Metals (as Pb):= 10 ppm
- JP - Iron (Fe):= 10 ppm
- JP - Identification:Passes Test
- JP - Loss on Drying at 105°C:= 0.3 %
- JP- Optical Rotation [Å]²⁰ D (+):11.8 - 12.8 Degree
- JP - Related Substances:Passes Test
- JP - pH:7.0 - 8.5
- JP - Residue on Ignition:= 0.10 %
- JP - Sulfate (SO₄):= 0.028 %
- Type de conditionnement:HDPE pail, Flowmor™ package
- Taille:12 kg
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



