Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma

Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma

±0.02, Plastic bottle, 500 ml, 2.00, Colorless
Catalog # CABX1652-1
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma
Catalog # CABX1652-1
Supplier:  
CAS Number:  
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma

±0.02, Plastic bottle, 500 ml, 2.00, Colorless

CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BDH BUFFER REF STD PH2 COLORLESS 500ML Catalog #BDH5010-500ML

Product BDH5010-500ML is a replacement for CABX1652-1 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.

Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Certified reference material, traceable to NIST Standard.

  • Ready-to-use solution available in a sealed bottle with convenient packaging to protect against contamination

Available as colorless or color-coded solutions.

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Color:
    Colorless
  • Taille:
    500 ml
  • pH:
    2.00
  • pH Accuracy:
    ±0.02

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.